2-Bromo-4-chloroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L03808.14
L03808.06
L03808.14EA
191
EUR
L03808.14
L03808.06
2-Bromo-4-chloroaniline ≥98%
2-Bromo-4-chloroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 873-38-1
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Odour: Characteristic
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 127°/20mm
Beilstein Reference: 2802563
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041313
Formula:
C₆H₅BrClN Peso molecolare: 206,47 g/mol Punto di ebollizione: 127 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 63…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041313 CAS Number: 873-38-1 EINECS: 212-837-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |