4-Bromo-2-clorofluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 60811-21-4
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 2206652
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00051794
Formula:
C₆H₃BrClF Peso molecolare: 209,44 g/mol Punto di ebollizione: 188…190 °C Densità: 1,727 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051794 CAS Number: 60811-21-4 EINECS: 405-580-2 UN: 3082 ADR: 9,III |