Stampa…
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12218.09 A12218.18 A12218.30
A12218.09EA 47.4 EUR
A12218.09 A12218.18 A12218.30
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98%
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 21739-92-4 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Odour: Odourless Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 2691432 MDL No.: MFCD00002415
Formula: C₇H₄BrClO₂
Peso molecolare: 235,46 g/mol
Punto di ebollizione: 316 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 157…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002415
CAS Number: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5