2-Bromo-5-chlorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A10103.14
A10103.03
A10103.06
A10103.14EA
282
EUR
A10103.14
A10103.03
A10103.06
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 21739-93-5
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.46
Odour: Odourless
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 2442261
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013982
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Peso molecolare: 235,46 g/mol Punto di fusione: 152…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013982 CAS Number: 21739-93-5 EINECS: 244-559-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |