Stampa…
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
A13449.06 A13449.14
A13449.06EA 49.7 EUR
A13449.06 A13449.14
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 19652-32-5 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 2362159
Formula: C₇H₄BrClO₂
Peso molecolare: 235,46 g/mol
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051690
CAS Number: 19652-32-5