1-Bromo-4-chlorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Bromochlorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 106-39-8
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point:
Formula:
C₆H₄BrCl Punto di ebollizione: 196 °C Punto di fusione: 63…67 °C Densità: 1,651 Flash Pt: >100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000600 CAS Number: 106-39-8 EINECS: 203-392-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |