Stampa…
1-Bromo-4-chlorobenzene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromochlorobenzene
106830010 106835000 106830500 106831000
ACRO106830010EA 96.3 EUR
ACRO106830010 ACRO106835000 ACRO106830500 ACRO106831000
1-Bromo-4-chlorobenzene 99%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Formula: C₆H₄BrCl
Punto di ebollizione: 196 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 64…67 °C
Densità: 1,651 g/cm³
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000600
CAS Number: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %