1-Bromo-3-chlorobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromochlorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 108-37-2
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5770
Odour: Aromatic
Melting Point: -22°
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 1446353
MDL No.: MFCD00000568
Formula:
C₆H₄BrCl Peso molecolare: 191,45 g/mol Punto di ebollizione: 195…196 °C Punto di fusione: –22 °C Densità: 1,630 Flash Pt: 80 °C (176 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000568 CAS Number: 108-37-2 EINECS: 203-575-8 |