Stampa…
1-Bromo-3-chlorobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromochlorobenzene
154200250 154201000
ACRO154200250EA 26.1 EUR
ACRO154200250 ACRO154201000
1-Bromo-3-chlorobenzene 99%
1-Bromo-3-chlorobenzene
Formula: C₆H₄BrCl
Peso molecolare: 191,45 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –21,5 °C
Densità: 1,63 g/cm³
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000568
CAS Number: 108-37-2
EINECS: 203-575-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5760 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure