Stampa…
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichlorobromobenzene
B25492.06 B25492.14 B25492.22
B25492.06EA 21.2 EUR
B25492.06 B25492.14 B25492.22
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene ≥97%
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Purity: 97% CAS No.: 19752-55-7 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 232° MDL No.: MFCD00000584
Formula: C₆H₃BrCl₂
Punto di ebollizione: 232 °C
Punto di fusione: 73…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000584
CAS Number: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7