Stampa…
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichlorobromobenzene
331900250 331900050
ACRO331900250EA 51.5 EUR
ACRO331900250 ACRO331900050
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene 98%
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Formula: C₆H₃BrCl₂
Punto di ebollizione: 232 °C
Punto di fusione: 74…77 °C
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00000584
CAS Number: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
GC ≥97.5 %