Stampa…
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
A10314.06 A10314.14 A10314.22
A10314.06EA 25.7 EUR
A10314.06 A10314.14 A10314.22
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene ≥98%
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 18282-59-2 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 87°(188°F) Melting Point: 22-25° Boiling Point: 140-142°/30mm Beilstein Reference: 1635735 MDL No.: MFCD00040849
Formula: C₆H₃BrCl₂
Peso molecolare: 225,9 g/mol
Punto di ebollizione: 140…142 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: 22…25 °C
Densità: 1,781
Flash Pt: 87 °C (188 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040849
CAS Number: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6