4-Bromo-1,2-dichlorobenzene 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
Formula:
C₆H₃BrCl₂ Punto di ebollizione: 140…142 °C (30 mmHg) Punto di fusione: 23…24 °C Densità: 1,781 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00040849 CAS Number: 18282-59-2 EINECS: 242-160-6 UN: 2810 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5986 to 1.6006 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |