1-Bromo-2-chlorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 694-80-4
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5815
Melting Point: -13°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 1855303
MDL No.: MFCD00000532
Formula:
C₆H₄BrCl Punto di ebollizione: 203…205 °C Punto di fusione: –13 °C Densità: 1,649 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000532 CAS Number: 694-80-4 EINECS: 211-775-1 |