Stampa…
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
L11062.06 L11062.14
L11062.06EA 44.4 EUR
L11062.06 L11062.14
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene ≥97%
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Purity: 97% CAS No.: 19393-92-1 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 59-62° Boiling Point: 241-243° Beilstein Reference: 1681054 MDL No.: MFCD00000574
Formula: C₆H₃BrCl₂
Peso molecolare: 225,9 g/mol
Punto di ebollizione: 241…243 °C
Punto di fusione: 59…62 °C
Densità: 2,077 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000574
CAS Number: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6