Stampa…
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
A12056.06 A12056.14
A12056.06EA 33.7 EUR
A12056.06 A12056.14
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene ≥98%
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 1435-50-3 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-36° Boiling Point: 118-120°/20mm Beilstein Reference: 1934815 MDL No.: MFCD00018505
Formula: C₆H₃BrCl₂
Peso molecolare: 225,9 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 32…36 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018505
CAS Number: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9