Stampa…
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dichlorobromobenzene
B21904.14 B21904.22
B21904.14EA 43.1 EUR
B21904.14 B21904.22
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 56961-77-4 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 243° MDL No.: MFCD00000536
Formula: C₆H₃BrCl₂
Peso molecolare: 225,9 g/mol
Punto di ebollizione: 243 °C
Punto di fusione: 56…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000536
CAS Number: 56961-77-4
EINECS: 260-476-2