4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 16534-12-6
Molecular Formula: C7H5BrO4
Formula Weight: 233.02
Melting Point: 268-272°
Beilstein Reference: 2368265
Formula:
C₇H₅BrO₄ Punto di fusione: 268…272 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002513 CAS Number: 16534-12-6 EINECS: 240-606-4 |