Stampa…
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18230.06 A18230.14
A18230.06EA 31.4 EUR
A18230.06 A18230.14
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid ≥98%
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 7355-22-8 Molecular Formula: C7H5BrO4 Formula Weight: 233.02 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 2967526
Formula: C₇H₅BrO₄
Peso molecolare: 233,02 g/mol
Punto di fusione: ∼205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002452
CAS Number: 7355-22-8
EINECS: 230-881-9