Stampa…
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
B23790.06 B23790.14
B23790.06EA 74 EUR
B23790.06 B23790.14
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 14348-40-4 Molecular Formula: C7H3Br3O3 Formula Weight: 374.81 Melting Point: 144-149° Beilstein Reference: 2844497
Formula: C₇H₃Br₃O₃
Peso molecolare: 374,81 g/mol
Punto di ebollizione: 396 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 144…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055557
CAS Number: 14348-40-4