Stampa…
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
334890050 334890250
ACRO334890050EA 81.4 EUR
ACRO334890050 ACRO334890250
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Formula: C₇H₃Br₃O₃
Peso molecolare: 374.81 g/mol
Punto di ebollizione: 396
Punto di fusione: 144…149 °C
MDL Number: MFCD00055557
CAS Number: 14348-40-4
UN: 2811
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %