Stampa…
5-Bromosalicylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
162140500 162142500
ACRO162140500EA 53.1 EUR
ACRO162140500 ACRO162142500
5-Bromosalicylic acid 98%
5-Bromosalicylic acid
Formula: C₇H₅BrO₃
Punto di ebollizione: 334 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162…166 °C
MDL Number: MFCD00002455
CAS Number: 89-55-4
EINECS: 201-917-0
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 172 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥96.0 %