Stampa…
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21338.09 B21338.18
B21338.09EA 42.3 EUR
B21338.09 B21338.18
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 14348-41-5 Molecular Formula: C7H5BrO3 Formula Weight: 217.02 Melting Point: 176-178° MDL No.: MFCD00017547
Formula: C₇H₅BrO₃
Punto di fusione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017547
CAS Number: 14348-41-5
EINECS: 238-299-7