Stampa…
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18361.14 A18361.22
A18361.14EA 62.6 EUR
A18361.14 A18361.22
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 3337-62-0 Molecular Formula: C7H4Br2O3 Formula Weight: 295.93 Melting Point: 269-273° Beilstein Reference: 2416147
Formula: C₇H₄Br₂O₃
Peso molecolare: 295,91 g/mol
Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 269…273 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002548
CAS Number: 3337-62-0
EINECS: 222-075-0