Stampa…
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12923.14 A12923.06 A12923.22
A12923.14EA 95.2 EUR
A12923.14 A12923.06 A12923.22
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid ≥97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3336-41-2 Molecular Formula: C7H4Cl2O3 Formula Weight: 207.01 Melting Point: 265-270° Beilstein Reference: 2616297
Formula: C₇H₄Cl₂O₃
Peso molecolare: 207,01 g/mol
Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 265…270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002550
CAS Number: 3336-41-2
EINECS: 222-071-9