3-Bromo-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 99-58-1
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Odour: Odourless
Melting Point: 217-222°
Beilstein Reference: 2087585
MDL No.: MFCD00020295
Formula:
C₈H₇BrO₃ Punto di fusione: 217…222 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020295 CAS Number: 99-58-1 EINECS: 202-768-4 |