2-Bromo-5-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 22921-68-2
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Odour: Odourless
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 639763
MDL No.: MFCD00020214
Formula:
C₈H₇BrO₃ Punto di fusione: 156…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020214 CAS Number: 22921-68-2 EINECS: 245-329-2 |