Stampa…
5-Bromoanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11915.22 A11915.06 A11915.14
A11915.22EA 434 EUR
A11915.22 A11915.06 A11915.14
5-Bromoanthranilic acid 98%
5-Bromoanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 5794-88-7 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 639028 Merck Reference: 14,1405 MDL No.: MFCD00007823
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di ebollizione: 342 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼215 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007823
CAS Number: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1405