Stampa…
5-Bromoanthranilic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
305620050 305620250
ACRO305620050EA 41.9 EUR
ACRO305620050 ACRO305620250
5-Bromoanthranilic acid 97%
5-Bromoanthranilic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di ebollizione: 342 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007823
CAS Number: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01389
Visualizza i codici
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %