Stampa…
3,5-Dibromoanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3,5-dibromobenzoicacid, 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
L07419.06 L07419.14
L07419.06EA 41.4 EUR
L07419.06 L07419.14
3,5-Dibromoanthranilic acid 98%
3,5-Dibromoanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 609-85-8 Molecular Formula: C7H5Br2NO2 Formula Weight: 294.93 Melting Point: 230-235° Beilstein Reference: 779291
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
Peso molecolare: 294,93 g/mol
Punto di fusione: 230…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017087
CAS Number: 609-85-8