4-Bromobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-Bromobenzoic Acid
Purity: 98+%
CAS No.: 586-76-5
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Odour: Odourless
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 1906923
Merck Reference: 14,1408
MDL No.: MFCD00002529
Formula:
C₇H₅BrO₂ Peso molecolare: 201.02 g/mol Punto di ebollizione: 300 Punto di fusione: 253…258 °C Densità: 1.894 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002529 CAS Number: 586-76-5 EINECS: 209-581-7 Merck Index: 13,01392 |