4-Bromobenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BrO₂ Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 251…256 °C Densità: 1,894 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002529 CAS Number: 586-76-5 EINECS: 209-581-7 Merck Index: 13,01392 |
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 251 to 257 °C |
HPLC | ≥96.0 % |