Stampa…
Dispensatori per bottiglie da laboratorio
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105600 07105601
LENZ07105600EA 35.5 EUR
LENZ07105600 LENZ07105601
Dispensatori per bottiglie da laboratorio
Ghiere Tappi per bottiglie
Pouring rings are made of ETFE.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +180 °C