Stampa…
Dispensatori per bottiglie da laboratorio
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105400 07105401
LENZ07105400EA 13.5 EUR
LENZ07105400 LENZ07105401
Dispensatori per bottiglie da laboratorio
Ghiere Tappi per bottiglie
Pouring rings, made of polypropylene.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +140 °C
  • Good chemical resistance