Stampa…
3-Bromobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Bromobenzoic Acid
A12606.14 A12606.22
A12606.14EA 41 EUR
A12606.14 A12606.22
3-Bromobenzoic acid ≥98%
3-Bromobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 585-76-2 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 153-157° Beilstein Reference: 2041792
Formula: C₇H₅BrO₂
Peso molecolare: 201,02 g/mol
Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 153…157 °C
Densità: 1,948
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002487
CAS Number: 585-76-2
EINECS: 209-562-3