3-Bromobenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
181350250
181350050
181351000
ACRO181350250EA
41.1
EUR
ACRO181350250
ACRO181350050
ACRO181351000
3-Bromobenzoic acid 99%
3-Bromobenzoic acid
Formula:
C₇H₅BrO₂ Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 154…158 °C Densità: 1,845 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002487 CAS Number: 585-76-2 EINECS: 209-562-3 |
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 154 to 158 °C |
HPLC | ≥98.5 % |