Stampa…
2-Bromobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13608.0B A13608.18 A13608.30
A13608.0BEA 523 EUR
A13608.0B A13608.18 A13608.30
2-Bromobenzoic acid ≥98%
2-Bromobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 88-65-3 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 971266
Formula: C₇H₅BrO₂
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 146…150 °C
Densità: 1,930
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002402
CAS Number: 88-65-3
EINECS: 201-848-6