Stampa…
Colonne SPE HyperSep™ Hypercarb™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
60106-304 60106-403 60106-402 60106-303 60106-302 60106-301 60106-404
549-0624EA 0 EUR
549-0624 549-0626 549-0625 549-0623 549-0622 549-0621 549-0627
Colonne SPE HyperSep™ Hypercarb™
Colonne cromatografiche
100% carbone di grafite poroso (PGC) piatto con selettività per composti con struttura simile, per separazione di composti con solventi semplici. Fase inversa idrofobica, assorbimento fase normale, ritenzione polare.
  • Per la stabilità completa del pH e la ritenzione e la separazione di specie a polarità elevata, nei casi in cui le colonne di resina e di silice risultano inefficaci
  • Elevata riproducibilità tra lotti
  • Notevoli proprietà di ritenzione, per utilizzare pesi del letto ridotti per estratti concentrati
  • Nessuna limitazione di eluenti