Stampa…
Raccordi per pressioni estremamente alte (VHP), Upchurch Scientific®
Fornitore: UPCHURCH SCIENTIFIC
VHP-200 VHP-205 VHP-320X VHP-325 VHP-320 VHP-305 VHP-325X VHP-3200
554-1821EA 42.7 EUR
554-1821 554-1823 554-5696 554-1997 554-1996 554-1995 554-5697 554-2270
Raccordi per pressioni estremamente alte (VHP), Upchurch Scientific®
Raccordi e connettori
Raccordi riutilizzabili in lega di acciaio inox e polimero PEEK brevettato. Utilizzabili per massimo 10 cicli senza rischio di danneggiare le tubazioni o compromettere la capacità di sostegno o carry-over. Valore di pressione nominale fino a 30 000 psi (2070 bar). Coppia richiesta 1,10 N-m (10 in-lbs) / 1,6 N-m (14 in-lbs).
Raccordi in acciaio inox. Ferrula dal design a doppia compressione. Valore di pressione nominale fino a 30 000 psi (2070 bar). Coppia richiesta di 2,25 N-m (20 in-lbs).