Stampa…
Misuratore multiparametro (pH/ioni/ossigeno), portatile, SevenGo Duo pro™ SG68
Fornitore: Mettler - Toledo
51302610 51302611 51302612 51302613
665-0267EA 2010 EUR
665-0267 665-0193 665-0194 665-0268
Misuratore multiparametro (pH/ioni/ossigeno), portatile, SevenGo Duo pro™ SG68
Misuratori elettrochimici pHmetri
Misuratore a due canali portatile per la determinazione di pH, mV o concentrazioni di ioni e ossigeno disciolto.
  • Alloggiamento robusto impermeabile, display retroilluminato e menu intuitivo
  • Calibrazione pH fino a 5 punti con selezione tra 7 gruppi di tamponi predefiniti e 1 definito dall'utente
  • Memorizzazione dati per 500 record di dati GLP con data/ora, ID sensore e numero di serie, ID utente e campione
  • Interfaccia a infrarossi per la trasmissione dei dati a una stampante o a un PC
  • Estrema affidabilità grazie al supporto completo per sensori intelligenti (