3-Bromobenzonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 6952-59-6
Molecular Formula: C7H4BrN
Formula Weight: 182.03
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1858942
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001796
Formula:
C₇H₄BrN Punto di ebollizione: 224…226 °C Punto di fusione: 37…41 °C Densità: 1,562 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001796 CAS Number: 6952-59-6 EINECS: 230-127-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |