Stampa…
3-Bromobenzonitrile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
106700100 106700025 106701000
ACRO106700100EA 54.7 EUR
ACRO106700100 ACRO106700025 ACRO106701000
3-Bromobenzonitrile 99%
3-Bromobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrN
Punto di ebollizione: 225 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 37…41 °C
Densità: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001796
CAS Number: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %