Stampa…
Contacellule, Fuchs-Rosenthal
Fornitore: HIRSCHMANN
8100110 8100210 8110110 8110210
HIRS8100110EA 66.3 EUR
HIRS8100110 HIRS8100210 HIRS8110110 HIRS8110210
Contacellule, Fuchs-Rosenthal
Vetrini Camere per conta
Camere di conteggio con doppio reticolo, con 2 vetrini coprioggetto per emocitometro.
Informazioni per l'ordine: Includes two cover glasses.