Stampa…
Contacellule, Bürker
Fornitore: HIRSCHMANN
8100101 8100201 8110101 8110201
612-5719EA 63 EUR
612-5719 612-5723 612-5727 612-5729
Contacellule, Bürker
Vetrini Camere per conta
Camere di conteggio con doppio reticolo e 2 vetrini coprioggetto per emocitometro.
Certificazioni: In vitro Diagnostic Devices Directive (98/79/EC)
Informazioni per l'ordine: Includes two cover glasses.