Stampa…
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12780.06 A12780.14 A12780.22
A12780.06EA 37.2 EUR
A12780.06 A12780.14 A12780.22
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 1948512
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Punto di fusione: 179…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016980
CAS Number: 2973-77-5
EINECS: 221-017-1