3,5-Dibromosalicylaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 90-59-5
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Formula Weight: 279.93
Melting Point: 81-84°
Beilstein Reference: 1424739
Merck Reference: 14,3027
MDL No.: MFCD00003318
Formula:
C₇H₄Br₂O₂ Punto di ebollizione: 261 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 81…84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003318 CAS Number: 90-59-5 EINECS: 202-003-4 Merck Index: 14,3027 |