Stampa…
3,5-Dibromosalicylaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
153400250 153401000
ACRO153400250EA 122 EUR
ACRO153400250 ACRO153401000
3,5-Dibromosalicylaldehyde 98%
3,5-Dibromosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Punto di ebollizione: 261 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003318
CAS Number: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
Merck Index: 13,03052
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %