Stampa…
6-Bromoveratraldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A13591.06 A13591.14 A13591.22
A13591.06EA 57.5 EUR
A13591.06 A13591.14 A13591.22
6-Bromoveratraldehyde ≥97%
6-Bromoveratraldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5392-10-9 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 2052355
Formula: C₉H₉BrO₃
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 147…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003301
CAS Number: 5392-10-9
EINECS: 226-390-4