Stampa…
3-Bromo-4-idrossi-5-metossibenzaldeide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
A12861.14 A12861.22
A12861.14EA 26 EUR
A12861.14 A12861.22
3-Bromo-4-idrossi-5-metossibenzaldeide ≥98%
3-Bromo-4-idrossi-5-metossibenzaldeide
Purity: 98% CAS No.: 2973-76-4 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 2049761
Formula: C₈H₇BrO₃
Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006940
CAS Number: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6