Stampa…
5,6-Dibromovanillin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
B21140.03 B21140.06 B21140.14
B21140.03EA 34.6 EUR
B21140.03 B21140.06 B21140.14
5,6-Dibromovanillin ≥98%
5,6-Dibromovanillin
Purity: 98% CAS No.: 2973-75-3 Molecular Formula: C8H6Br2O3 Formula Weight: 309.94 Melting Point: 213-217° Beilstein Reference: 1968576
Formula: C₈H₆Br₂O₃
Peso molecolare: 309,94 g/mol
Punto di fusione: 213…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016978
CAS Number: 2973-75-3